Documenti fondamentali
418587
Sigma-Aldrich
Poly(melamine-co-formaldehyde) butylated, solution
average Mn ~1,250, 95 wt. % in 1-butanol
Sinonimo/i:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
liquid
PM
average Mn ~1,250
Concentrazione
95 wt. % in 1-butanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.49
Densità
1.03 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cross-linking agent.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)