417777
(5-Bromo-2-hydroxy-phenyl)-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ketone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
143-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
MPZOVJOEZZCBKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3