Documenti fondamentali
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
120-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)