Documenti fondamentali
417378
Sigma-Aldrich
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(OH)COCH2COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)