Key Documents
41715
Sigma-Aldrich
Chloro-dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)chlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10ClF3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Beilstein:
1741726
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.378 (lit.)
P. eboll.
118 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H10ClF3Si/c1-10(2,6)4-3-5(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Magda Caban et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(19), e8860-e8860 (2020-06-14)
Fluorinated derivatization agents allow for the identification and quantification of emerging pollutants with high sensitivity, yet details of their potential applications using electron ionization are lacking. The fluorine atom itself does not effectively participate in electron ionization. Furthermore, limited information
Magda Caban et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 107-116 (2014-05-13)
This paper discusses a new silylating reagent - dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silyldiethylamine (DIMETRIS) - for the derivatisation of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) prior to GC-MS analysis. DIMETRIS reacts with seven target compounds (diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, flurbiprofen and paracetamol, as well as salicylic