417122
N,N-Diethylnipecotamide
98%
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-3-piperidinecarboxamide, Piperidine-3-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
111 °C/6.1 mmHg (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h9,11H,3-8H2,1-2H3
ZXQKYQVJDRTTLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Antituberculosis drugs
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Acyl-CoA:cholesterol acyltransferase inhibitors
Alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor agonist
Antimycobacterials
Isocyanoamides useful as starting materials in IMCR
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?