Documenti fondamentali
417106
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3Si]3GeH
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.4974 (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)