Documenti
416797
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3CON(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.38 (lit.)
P. eboll.
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide may be used for the synthesis of isomeric acetyl or 2,2,2-trifluoroacetyl azidothiophenes.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, reactivity, and electronic structure of multifarious, five-membered heteroaryl and heteroaroyl azides.
Zanirato P.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 97-128 (2009)