Documenti fondamentali
41609
Sigma-Aldrich
(R)-(4-Fluorophenyl)oxirane
technical, ≥90.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Beilstein:
4350328
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90.0% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
ICVNPQMUUHPPOK-QMMMGPOBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
72.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)