Documenti fondamentali
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methylsuccinic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)