415294
5-Iodo-1,3-dimethyluracil
99%
About This Item
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
225 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMSO: soluble 10 mg/mL(lit.)
Stringa SMILE
CN1C=C(I)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-8-3-4(7)5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
XUUVRIXNFFFPCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)