Key Documents
415073
Sigma-Aldrich
Magnesium tungstate
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
MgWO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.4O.W/q+2;;;2*-1;
DJZHPOJZOWHJPP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3