Documenti fondamentali
414409
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromocaprylate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-bromooctanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.16
Beilstein:
1767535
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)