Documenti
414042
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
97%
Sinonimo/i:
HIDA
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O