Key Documents
413313
Sigma-Aldrich
Tris(4-hydroxyphenyl)methane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
Sinonimo/i:
Triphenylolmethane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C65H62N2O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
1095.19
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Punto di fusione
90 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)