Documenti fondamentali
413267
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) octanoate
97%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)6CO2]3Gd
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.46
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)O[Gd](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)