Documenti fondamentali
413119
Sigma-Aldrich
Ditridecyl 3,3′-thiodipropionate
Mixture of branched C13 esters
Sinonimo/i:
Bis(tridecyl) thiodipropionate
About This Item
Formula condensata:
S(CH2CH2CO2C13H27)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-35-31(33)25-29-37-30-26-32(34)36-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
MZHULIWXRDLGRR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)