Documenti fondamentali
412589
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-tert-amylphenol
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH3)2C6H3(NH2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
119-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4,12H2,1-3H3
APOFDNKYFPDSLE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Amino-4-tert-amylphenol was used in the synthesis of N1-(2-hydroxy-5-tert-amylphenyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic-1,8-anhydride-4,5-imide.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and properties of dimeric naphthalene diimides.
Gudeika D, et al.
Chemija, 23(3), 233-238 (2012)
Walton J Cabrera et al.
Journal of colloid and interface science, 265(1), 44-48 (2003-08-21)
The effect of phenols containing different electron-withdrawing substituents on the potentiometric responses of several liquid PVC membranes containing the complex trioctylmethylammonium-nitrate, TOMA(+)NO(3)(-), is analyzed. The results make it possible to separate these phenols into two groups; those phenols containing electron-releasing