Documenti fondamentali
412155
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol methyl ether propoxylate (2PO/OH) acrylate
average Mn ~288, contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2C(CH3)2CH2OCH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~288
contiene
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCC(C)(C)COCC(C)OCC(C)OC(=O)C=C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)