Documenti fondamentali
411965
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl acetate
99%
Sinonimo/i:
4-Acetoxybiphenyl
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)