411841
trans-β-Nitro-2-(trifluoromethyl)styrene
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
63-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)