Documenti fondamentali
411086
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
216-220 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC2(CC1)Nc3cccnc3N2
InChI
1S/C11H15N3/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12-10(9)14-11/h4-5,8,13H,1-3,6-7H2,(H,12,14)
OUKQLJBANRHVIM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]is a heterocyclic building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)