Key Documents
410845
Sigma-Aldrich
1,5,9-Decatriene, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCC\C=C\CCC=C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)