410594
2-Chloroethyl isothiocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. eboll.
80 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCN=C=S
InChI
1S/C3H4ClNS/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To investigate the electrochemical properties of sulforaphane (SFR) by cyclic voltammetry and electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) methods.
- Preparation of partially saturated thiazolo- and thiazino[2,3-b]quinazolinone derivatives, and asymmetric 2-[2′-(ethoxycarbonyl-cycloalkyl and -cycloalkenyl)-imino]-3-(2′′-thiazolin-2′′-yl)-thiazolidine diadducts.
- Synthesis of 3-(β-D-ribofuranosyl)-6,7-dihydrothiazolo[3,2-a]purin-9-one.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup