41034
2,3-Dimethyloxirane
cis+trans, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Butene oxide
About This Item
Saggio
≥97.0% (GC)
Densità
0.804 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1OC1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3
PQXKWPLDPFFDJP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)