410314
1,1,6,6-Tetramethoxyhexane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
COC(CCCCC(OC)OC)OC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)