Documenti fondamentali
41030
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
≥98.0% (CHN)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.20
Beilstein:
109195
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (CHN)
Punto di fusione
122-124 °C
Stringa SMILE
CC1(C)COC(=S)N1
Altre note
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)