Documenti fondamentali
410160
Sigma-Aldrich
Iron(II) phthalocyanine bis(pyridine) complex
Dye content 95 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H26FeN10
Numero CAS:
Peso molecolare:
726.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 95%
λmax
655 nm
Stringa SMILE
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)