Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2C=CHO(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
96%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCOC=C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?