Documenti fondamentali
410004
Sigma-Aldrich
tert-Pentyl vinyl ether
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
106 °C (lit.)
Densità
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)OC=C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)