Documenti fondamentali
409146
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~250,000, 50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mw ~250,000
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)