Documenti
409103
Sigma-Aldrich
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt
99%
Sinonimo/i:
Sodium 6-(p-toluidino)-2-naphthalenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14NNaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Stringa SMILE
[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S([O-])(=O)=O)cc1
Applicazioni
Suitable for use as as fluorescent probe