Documenti fondamentali
408530
Sigma-Aldrich
Z-L-Isoleucine
98%
Sinonimo/i:
N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, Z-Ile-OH
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
Beilstein:
4189486
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +6.0°, c = 6 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
JSHXJPFZKBRLFU-JQWIXIFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1