Documenti fondamentali
407844
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyl-3,3′-iminobis(propylamine) disodium salt
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H33N3Na2O6S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
637.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Punto di fusione
268 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])CCCN(CCCN([Na])S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)