407704
4-metilmorfolina
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinonimo/i:
NMM
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
18 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Purificato mediante
glass distillation
redistillation
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−66 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?