Documenti fondamentali
40653
Sigma-Aldrich
(R)-7,7′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine)
≥97%
Sinonimo/i:
(R)-7,7′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine), Xylyl-Solphos SL-A002-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H54N2O2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
776.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)