Key Documents
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylammonium chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26ClNO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
97%
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
Applicazioni
Photoinitiator
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)