Key Documents
406163
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol
99%
Sinonimo/i:
(±)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, DL-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-benzyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Beilstein:
82961
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. eboll.
89-91 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OCC(COCc2ccccc2)O1
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)