Documenti fondamentali
405566
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
96%
Sinonimo/i:
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCF2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.57
Beilstein:
2251448
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)