Key Documents
405442
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H41N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup