Key Documents
405272
Sigma-Aldrich
Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
Sinonimo/i:
(Hexafluoroacetylacetonato)thallium(I)
About This Item
Formula condensata:
TlC5HF6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: thallium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Tl])C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Tl/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
YHQMYQKZMHUWEZ-ODZAUARKSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)