Documenti fondamentali
404977
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetamide
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)COc1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)