Documenti fondamentali
404934
Sigma-Aldrich
Dibutoxydibutyltin
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3O]2Sn[(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
136-138 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCO[Sn](CCCC)(CCCC)OCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)