Documenti
404691
Sigma-Aldrich
(±)-trans-3,4-Dichlorotetrahydrothiophene 1,1-dioxide
99%
Sinonimo/i:
trans-3,4-Dichlorosulfolane, trans-Sulfolene dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6Cl2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
130-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[C@@H]1CS(=O)(=O)C[C@H]1Cl