Documenti fondamentali
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid hydrochloride
purum, ≥99.0% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (T)
Impurezze
~5% water
Punto di fusione
182-187 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)