Documenti fondamentali
403741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2HBrN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
155-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1n[nH]c(Br)n1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)