Documenti fondamentali
403695
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) titanate
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
2Nd2O3 · 5TiO2
Peso molecolare:
1072.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Nd]O[Nd]=O.O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/4Nd.14O.4Ti
XXBVDTWSFRCPKR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)