Documenti fondamentali
40317
Sigma-Aldrich
Tetrametilammonio idrossido
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.15
Beilstein:
3558708
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
CdA
specification on request
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)