Documenti fondamentali
402672
Sigma-Aldrich
Chromium(III) nitride
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
Cr2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.00
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352300
Dimensione particelle
−325 mesh
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)