Documenti fondamentali
402435
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H6BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
nitrile
Stringa SMILE
Nc1nc2Oc3ccc(Br)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6BrN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
UFLWUJOAQJLVMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is an halogenated heterocycle.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tyler S Beyett et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(20), 5443-5461 (2018-10-03)
The non-canonical IκB kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase ε (IKKε) play a key role in insulin-independent pathways that promote energy storage and block adaptive energy expenditure during obesity. Utilizing docking calculations and the